Få mere at vide
Trimethyloxoniumtetrafluorborat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432178
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432178 250 g 250g
11412178 10 g 10g
11422178 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15175.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 420-37-1 | C3H9BF4O | 147.91 g/mol
Trimethyloxoniumtetrafluorborat virker som et avmethyleringsmiddel og aktiverer CX multiple bindinger. Det er involveret i esterificeringen af polyfunktionelle carboxylsyrer. Det fungerer som en katalysator i polymerisationen af cykliske sulfider og ethere. Yderligere bruges det til Beckmann-omlejring af oximer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethyloxoniumtetrafluorborat fungerer som et avmethyleringsmiddel og aktiverer CX multiple bindinger. Det er involveret i esterificeringen af polyfunktionelle carboxylsyrer. Det fungerer som en katalysator i polymerisationen af cykliske sulfider og ethere. Yderligere bruges det til Beckmann-omlejring af oximer.
Opløselighed
Opløselig i nitrobenzen, nitromethan, chloroform, varm acetone, flydende svovldioxid. Lidt opløseligt i dichlormethan. Uopløseligt i almindelige organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt følsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 420-37-1
Molekylær formel C3H9BF4O
Molekylvægt (g/mol) 147.91
MDL nummer MFCD00011798
InChI nøgle CZVZBKHWOFJNCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyloxonium tetrafluoroborate, trimethyloxidanium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide; trimethyloxidanium, trimethyloxonium fluoborate, acmc-209jn1, ksc236c1n, trimethyloxonium tetrafluroborate, trimethyloxonium tetrafloroborate, trimethyloxonium tetrafluorborate, trimethyloxonium tetraflouroborate
PubChem CID 2735153
SMIL C[O+](C)C.F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyloxonium Tetrafluoroborate
Smeltepunkt ∽190°C (decomposition)
Analyseprocentområde 96%
Mængde 250 g
Beilstein 3597303
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in nitrobenzene,nitromethane,chloroform,hot acetone,liquid sulfur dioxide. Slightly soluble in dichloromethane. Insoluble in common organic solvents.
IUPAC navn tetrafluorboranid; trimethyloxidanium
Formel vægt 147.91