Få mere at vide
Trimethyloxoniumtetrafluoroborat, 96%
Beskrivelse
Trimethyloxoniumtetrafluorborat virker som et avmethyleringsmiddel og aktiverer CX multiple bindinger. Det er involveret i esterificeringen af polyfunktionelle carboxylsyrer. Det fungerer som en katalysator i polymerisationen af cykliske sulfider og ethere. Yderligere bruges det til Beckmann-omlejring af oximer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Trimethyloxoniumtetrafluorborat fungerer som et avmethyleringsmiddel og aktiverer CX multiple bindinger. Det er involveret i esterificeringen af polyfunktionelle carboxylsyrer. Det fungerer som en katalysator i polymerisationen af cykliske sulfider og ethere. Yderligere bruges det til Beckmann-omlejring af oximer.
Opløselighed
Opløselig i nitrobenzen, nitromethan, chloroform, varm acetone, flydende svovldioxid. Lidt opløseligt i dichlormethan. Uopløseligt i almindelige organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt følsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethyloxonium Tetrafluoroborate |
| Smeltepunkt | ∽190 °C (dekomponering) |
| Analyseprocentområde | 96% |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 3597303 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i nitrobenzen, nitromethan, kloroform, varm acetone, flydende svovldioxid. Let opløselig i dichloromethan. Uopløseligt i almindelige organiske opløsningsmidler. |
| IUPAC navn | trimethyloxidan;tetrafluorborat |
| Formel vægt | 147.91 |