Få mere at vide
Trimethyloxonium tetrafluoroborate, 95%
Artikelnummer. 10311361 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10311361 2.5 g Glasflaske 2.5g
10750682 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10311361 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421960025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 420-37-1 | C3H9BF4O | 147.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 420-37-1
Molekylær formel C3H9BF4O
Molekylvægt (g/mol) 147.91
MDL nummer MFCD00011798
InChI nøgle CZVZBKHWOFJNCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyloxonium tetrafluoroborate, trimethyloxidanium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide; trimethyloxidanium, trimethyloxonium fluoborate, acmc-209jn1, ksc236c1n, trimethyloxonium tetrafluroborate, trimethyloxonium tetrafloroborate, trimethyloxonium tetrafluorborate, trimethyloxonium tetraflouroborate
PubChem CID 2735153
IUPAC navn trimethyloxidan;tetrafluorborat
SMIL C[O+](C)C.F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 200°C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3OBF4
Mængde 2.5 g
FN nummer 3261
Fieser 01,1232; 03,438; 04,314; 05,541; 13,327
Merck Index 15, 9889
Formel vægt 147.91
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.