Få mere at vide
Trimethylolpropantris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionat], Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428715
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428715 1 g 1g
15438715 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428715 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33949.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64265-57-2 | C24H41N3O6
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64265-57-2
Molekylær formel C24H41N3O6
MDL nummer MFCD00192542
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
Smeltepunkt -30°C
Tæthed 1.08
Mængde 1 g
Formel vægt 467.61