Få mere at vide
Trimethylolpropane Tris(2-methyl-1-aziridinepropionate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylolpropane Tris(2-methyl-1-aziridinepropionate) |
| CAS | 64265-57-2 |
| Molekylær formel | C24H41N3O6 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-2-[[3-(2-methyl-1-aziridinyl)-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl Bis(2-methyl-1-aziridinepropanoate), AS 316, CX 100, Crosslinker CX 100, Crosslinker SC 100, Ionac PFAZ 322, NeoCryl CX 100, PFAZ 322, PZ 28, Permatex XR 2500, Trimethylolpropane Tris(2-methyl-1-aziridinyl)propionate, XC 113, XR 2500 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H41N3O6/c1-5-24(15-31-21(28)6-9-25-12-18(25)2,16-32-22(29)7-10-26-13-19(26)3)17-33-23(30)8-11-27-14-20(27)4/h18-20H,5-17H2,1-4H3 |
| SMIL | CCC(COC(=O)CCN1CC1C)(COC(=O)CCN2CC2C)COC(=O)CCN3CC3C |
| IUPAC navn | 2,2-bis[3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoyloxymethyl]butyl 3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 467.6 |
| Formel vægt | 467.2995 |