missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Trimethylolpropane Triglycidyl Ether (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylolpropane Triglycidyl Ether (Technical Grade) |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O6/c1-2-15(9-16-3-12-6-19-12,10-17-4-13-7-20-13)11-18-5-14-8-21-14/h12-14H,2-11H2,1H3 |
| Formel vægt | 302.1729 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?