Få mere at vide
Trimethylolpropantriacrylat, stabiliseret
Artikelnummer. 11357188
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357188 500 g 500g
11337188 100 g 100g
11347188 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016445.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15625-89-5 | C15H20O6 | 296,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15625-89-5
Molekylær formel C15H20O6
Molekylvægt (g/mol) 296.32
MDL nummer MFCD00008628
InChI nøgle DAKWPKUUDNSNPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylolpropane triacrylate, tmpta, viscoat 295, nk ester a tmpt, sartomer sr 351, ogumont t 200, saret 351, setalux uv 2241, ccris 92, unii-4b67kgl96s
PubChem CID 27423
ChEBI CHEBI:35028
IUPAC navn 2,2-bis(prop-2-enoyloxymethyl)butylprop-2-enoat
SMIL CCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylolpropane triacrylate
Navn note Stabiliseret
Tæthed 1.10 g/mL
Kogepunkt >200 °C (1 mmHg)
Flammepunkt 87 °C (188 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.4735
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 296.31
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylolpropane triacrylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylolpropane triacrylate