Få mere at vide
Trimethyloctylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30450218
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30450218 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30450218 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT797430250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyloctylammonium Chloride
CAS 10108-86-8
Molekylær formel C11 H26 N . Cl
Mængde 250 mg
Synonym 1-Octanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (1:1) (ACI), 1-Octanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (9CI), Ammonium','trimethyloctyl-','chloride (8CI), Trimethyloctylammonium chloride (6CI','7CI), Catiogen 08, Catiogen ES 08, N-Octyltrimethylammonium chloride, Octyltrimethylammonium chloride, QC 8, QTA 8111
InChI formel InChI=1S/C11H26N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12(2,3)4;/h5-11H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC navn trimethyl(octyl)azanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 207.784
Formel vægt 207.175