Få mere at vide
Trimethylhydroquinone, TRC
Artikelnummer. 30452296
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30452296 1 g
1 options
Artikelnummer. 30452296 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7962901G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylhydroquinone
CAS 700-13-0
Molekylær formel C9H12O2
Mængde 1 g
Synonym 2,3,5-Trimethyl-1,4-benzenediol, 1,4-Dihydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, 2,3,5-Trimethyl-1,4-hydroquinone, 2,3,5-Trimethyl-p-hydroquinone, 2,3,5-Trimethylhydroquinone, NSC 401617, Pseudocumohydroquinone, Trimethyl-p-hydroquinone, Trimethylhydroquinone, ψ-Cumohydroquinone
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-5-4-8(10)6(2)7(3)9(5)11/h4,10-11H,1-3H3
SMIL Cc1cc(O)c(C)c(C)c1O
IUPAC navn 2,3,5-trimethylbenzene-1,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.0837