Få mere at vide
Trimethylhydroquinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439857
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439857 500 g 500g
11429857 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22819.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 700-13-0 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Trimethylhydroquinon bruges til at syntetisere vitamin E og bruges som medicinsk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylhydroquinon bruges til at syntetisere vitamin E og bruges som medicinsk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand (2 g/L ved 20
C.°
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 700-13-0
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.193
MDL nummer MFCD00002346
InChI nøgle AUFZRCJENRSRLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethylhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3,5-trimethyl, pseudocumohydroquinone, psi-cumohydroquinone, 2,3,6-trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethyl-benzene-1,4-diol, hydroquinone, trimethyl, 2,3,5-trimethyl-1,4-benzenediol, .psi.-cumohydroquinone
PubChem CID 12785
IUPAC navn 2,3,5-trimethylbenzen-1,4-diol
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1O)C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylhydroquinone
Smeltepunkt 169°C to 174°C
Flammepunkt 140°C (284°F)
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1909183
Opløselighedsinformation Soluble in water (2g/L @ 20°C.
Formel vægt 152.2
Procent renhed 98%