Få mere at vide
Trimethylhydroquinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429857
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429857 100 g 100g
11439857 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22819.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 700-13-0 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Trimethylhydroquinon bruges til at syntetisere vitamin E og bruges som medicinsk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylhydroquinon bruges til at syntetisere vitamin E og bruges som medicinsk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand (2 g/L ved 20
C.°
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 700-13-0
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.193
MDL nummer MFCD00002346
InChI nøgle AUFZRCJENRSRLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethylhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3,5-trimethyl, pseudocumohydroquinone, psi-cumohydroquinone, 2,3,6-trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethyl-benzene-1,4-diol, hydroquinone, trimethyl, 2,3,5-trimethyl-1,4-benzenediol, .psi.-cumohydroquinone
PubChem CID 12785
IUPAC navn 2,3,5-trimethylbenzen-1,4-diol
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1O)C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylhydroquinone
Smeltepunkt 169°C to 174°C
Flammepunkt 140°C (284°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1909183
Formel vægt 152.2
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylhydroquinone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylhydroquinon