Få mere at vide
Trimethylensulfid
Artikelnummer. 16594194 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16594194 25 g
16584194 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594194 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 182910250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 287-27-4 | C3H6S | 74,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 287-27-4
Molekylær formel C3H6S
Molekylvægt (g/mol) 74.14
MDL nummer MFCD00042751
InChI nøgle XSROQCDVUIHRSI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn thietane
SMIL C1CSC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylene sulfide
Tæthed 1.0280 g/mL
Kogepunkt 94,0 °C til 94,5 °C
Flammepunkt -2 °C
Brydningsindeks 1,5040 til 1,5140
Mængde 25 g
Beilstein 17, I, 3
Specifik vægtfylde 1.028
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: uopløselig.
Formel vægt 74.14