Få mere at vide
Trimethylensulfid
Artikelnummer. 16584194 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16584194 5 g
16594194 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16584194 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 182910050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
CAS: 287-27-4 | C3H6S | 74,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 287-27-4
Molekylær formel C3H6S
Molekylvægt (g/mol) 74.14
MDL nummer MFCD00042751
InChI nøgle XSROQCDVUIHRSI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn thietane
SMIL C1CSC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylene sulfide
Tæthed 1.0280 g/mL
Kogepunkt 94.0°C to 94.5°C
Flammepunkt -2°C
Brydningsindeks 1.5040 to 1.5140
Mængde 5 g
Beilstein 17, I, 3
Specifik vægtfylde 1.028
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble.
Formel vægt 74.14
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylene sulfide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thietane