Få mere at vide
Trimethylenoxid, 97 %
Artikelnummer. 11457117
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457117 100 g 100g
11437117 5 g 5g
11447117 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14452.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 503-30-0 | C3H6O | 58,08 g/mol
Trimethylenoxid nyttigt til syntese af 3-substituerede propanoler ved reaktion med Grignards eller organolithium i nærvær af CuBr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Trimethylenoxid nyttigt til syntese af 3-substituerede
propanoler ved reaktion med Grignards eller organolithiums i nærvær af CuBr.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Det er hygroskopisk og følsomt over for luft. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 503-30-0
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00005167
InChI nøgle AHHWIHXENZJRFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene oxide, 1,3-propylene oxide, 1,3-epoxypropane, oxacyclobutane, cyclooxabutane, trimethylenoxid, oxetan, 1,3-trimethylene oxide, propane, 1,3-epoxy, trimethylenoxid german
PubChem CID 10423
ChEBI CHEBI:30965
IUPAC navn oxetan
SMIL C1COC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylene oxide
Smeltepunkt -97 °C
Tæthed 0.891
Kogepunkt 49 °C til 50 °C
Flammepunkt −28 °C (−18 °F)
Brydningsindeks 1.393
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 102382
Merck Index 14,9715
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 58.08
Procent renhed 97%