Få mere at vide
Trimethylenoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
Trimethylenoxid nyttigt til syntese af 3-substituerede propanoler ved reaktion med Grignards eller organolithium i nærvær af CuBr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Trimethylenoxid nyttigt til syntese af 3-substituerede
propanoler ved reaktion med Grignards eller organolithiums i nærvær af CuBr.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Det er hygroskopisk og følsomt over for luft. Opbevares under inert gas.
propanoler ved reaktion med Grignards eller organolithiums i nærvær af CuBr.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Det er hygroskopisk og følsomt over for luft. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylene oxide |
| Smeltepunkt | -97°C |
| Tæthed | 0.891 |
| Kogepunkt | 49°C to 50°C |
| Flammepunkt | −28°C (−18°F) |
| Brydningsindeks | 1.393 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 102382 |
| Merck Index | 14,9715 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Trimethylene oxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Oxetane