Få mere at vide
Trimethylenoxid, 97 %
Artikelnummer. 11437117
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437117 5 g 5g
11447117 25 g 25g
11457117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14452.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    828.37 DKK
    745.65 DKK / 5g
    Spare 82.72 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 503-30-0 | C3H6O | 58,08 g/mol
Trimethylenoxid nyttigt til syntese af 3-substituerede propanoler ved reaktion med Grignards eller organolithium i nærvær af CuBr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Trimethylenoxid nyttigt til syntese af 3-substituerede
propanoler ved reaktion med Grignards eller organolithiums i nærvær af CuBr.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur er 2 - 8 °C. Det er hygroskopisk og følsomt over for luft. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 503-30-0
Molekylær formel C3H6O
Molekylvægt (g/mol) 58.08
MDL nummer MFCD00005167
InChI nøgle AHHWIHXENZJRFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene oxide, 1,3-propylene oxide, 1,3-epoxypropane, oxacyclobutane, cyclooxabutane, trimethylenoxid, oxetan, 1,3-trimethylene oxide, propane, 1,3-epoxy, trimethylenoxid german
PubChem CID 10423
ChEBI CHEBI:30965
IUPAC navn oxetan
SMIL C1COC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylene oxide
Smeltepunkt -97°C
Tæthed 0.891
Kogepunkt 49°C to 50°C
Flammepunkt −28°C (−18°F)
Brydningsindeks 1.393
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 102382
Merck Index 14,9715
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 58.08
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylene oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxetane