Få mere at vide
Trimethylene Di(thiotosylate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylene Di(thiotosylate) |
| CAS | 3866-79-3 |
| Molekylær formel | C17H20O4S4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 4-Methyl-benzenesulfonothioic Acid S,S'-1,3-Propanediyl Ester, 1,3-Bis(4-methylbenzenesulfonylthio)propane, 1,3-Propanedithiol Ditosylate, NSC 82472, Trimethylene di-p-Toluenethiosulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O4S4/c1-14-4-8-16(9-5-14)24(18,19)22-12-3-13-23-25(20,21)17-10-6-15(2)7-11-17/h4-11H,3,12-13H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)SCCCSS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| IUPAC navn | 1-methyl-4-[3-(4-methylphenyl)sulfonylsulfanylpropylsulfanylsulfonyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.6 |
| Formel vægt | 416.0244 |