Få mere at vide
Trimethylboroxin, 50% med sol i THF
Artikelnummer. 15488008
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488008 25 mL 25ml
15478008 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61464.AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1992.57 DKK
    1792.65 DKK / 25ml
    Spare 199.92 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 823-96-1 | C3H9B3O3 | 125,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylboroxin bruges som et derivatiseringsmiddel til GLC-analyse. Det bruges i en bred vifte af områder, herunder som et polymerisationsadditiv. Det bruges også til fremstilling af CBS-katalysatorer til asymmetriske reduktioner.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 823-96-1
Molekylær formel C3H9B3O3
Molekylvægt (g/mol) 125.53
MDL nummer MFCD00013354
InChI nøgle GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylboroxine, 2,4,6-trimethylboroxin, trimethylboroxin, boroxin, trimethyl, trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, trimethyboroxine, trimethyl boroxin, trimethylboroxaine, trimethyl boroxine, trimethyl-boroxine
PubChem CID 574072
IUPAC navn 2,4,6-trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinan
SMIL CB1OB(C)OB(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylboroxine
Tæthed 0.894
Mængde 25 mL
FN nummer UN2924
Beilstein 1757008
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 125.54
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w soln. in THF