Få mere at vide
Trimethylboroxin, 50% med sol i THF
Artikelnummer. 15478008
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478008 5 mL 5ml
15488008 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61464.AA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 823-96-1 | C3H9B3O3 | 125,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylboroxin bruges som et derivatiseringsmiddel til GLC-analyse. Det bruges i en bred vifte af områder, herunder som et polymerisationsadditiv. Det bruges også til fremstilling af CBS-katalysatorer til asymmetriske reduktioner.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 823-96-1
Molekylær formel C3H9B3O3
Molekylvægt (g/mol) 125.53
MDL nummer MFCD00013354
InChI nøgle GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylboroxine, 2,4,6-trimethylboroxin, trimethylboroxin, boroxin, trimethyl, trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, trimethyboroxine, trimethyl boroxin, trimethylboroxaine, trimethyl boroxine, trimethyl-boroxine
PubChem CID 574072
IUPAC navn 2,4,6-trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinan
SMIL CB1OB(C)OB(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylboroxine
Tæthed 0.894
Mængde 5 mL
FN nummer UN2924
Beilstein 1757008
Følsomhed Light and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 125.54
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w soln. in THF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylboroxine, 50% w/w solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylboroxine, Tetrahydrofuran