Få mere at vide
Trimethylboroxin, 3,5M (50 vægt%) opløsning i THF
Artikelnummer. 10379273 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10379273 100 mL Glasflaske 100ml
10125510 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10379273 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297521000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 823-96-1 | C3H9B3O3 | 125,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 823-96-1 , 109-99-9
Molekylær formel C3H9B3O3
Molekylvægt (g/mol) 125.53
MDL nummer MFCD00013354
InChI nøgle GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylboroxine, 2,4,6-trimethylboroxin, trimethylboroxin, boroxin, trimethyl, trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, trimethyboroxine, trimethyl boroxin, trimethylboroxaine, trimethyl boroxine, trimethyl-boroxine
PubChem CID 574072
IUPAC navn 2,4,6-trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinan
SMIL CB1OB(C)OB(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylboroxine
Navn note 50 vægt % opløsning i THF
Smeltepunkt -38,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 78,0 °C til 80,0 °C
Flammepunkt −9 °C
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.89
Formel vægt 125.54
Procent renhed 40,0 til 60,0% (ex. Bor)
Fysisk form Løsning