Få mere at vide
Trimethylboroxin, 3,5 M (50 vægt%) opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10732942 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Unit Size:
100ml
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10732942 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Product Code. 10732942 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 429191000
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 823-96-1 | C3H9B3O3 | 125,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Trimethylboroxine
CAS 823-96-1, 109-99-9
Smeltepunkt -38,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 78,0 °C til 80,0 °C
Flammepunkt −9 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C3H9B3O3
MDL nummer MFCD00013354
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.89
Synonym trimethylboroxine, 2,4,6-trimethylboroxin, trimethylboroxin, boroxin, trimethyl, trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, trimethyboroxine, trimethyl boroxin, trimethylboroxaine, trimethyl boroxine, trimethyl-boroxine
InChI nøgle GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CB1OB(C)OB(C)O1
IUPAC navn 2,4,6-trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinan
Molekylvægt (g/mol) 125.53
PubChem CID 574072
Formel vægt 125.54
Procent renhed 40,0 til 60,0% (ex. Bor)
Fysisk form Løsning
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trimethylboroxine, 50 wt% solution in THF
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Trimethylboroxine