Få mere at vide
Trimethylboroxin, TRC
Artikelnummer. 30449865
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30449865 10 g
1 options
Artikelnummer. 30449865 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79614510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylboroxin
CAS 823-96-1
Molekylær formel C3H9B3O3
Mængde 10 g
Synonym 2,4,6-Trimethyl-boroxin, Trimethyl-boroxin, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, 2,4,6-Trimethylboroxine, Methaneboronic anhydride
InChI formel InChI=1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3
SMIL CB(OB(C)O1)OB1C
IUPAC navn 2,4,6-trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
Molekylvægt (g/mol) 125.53
Formel vægt 126.0831