Få mere at vide
Trimethylboroxin (50% opløsning i THF), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylboroxin |
| CAS | 823-96-1 |
| Molekylær formel | C3H9B3O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,4,6-Trimethyl-boroxin, Trimethyl-boroxin, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, 2,4,6-Trimethylboroxine, Methaneboronic anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3 |
| SMIL | CB(OB(C)O1)OB1C |
| IUPAC navn | 2,4,6-trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.53 |
| Formel vægt | 126.0831 |
| Vis mere |