missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trimethylarsinoxide KIT (1mg/ml in Water), TRC

Artikelnummer. 17939239
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17939239 1 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17939239 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT86751X1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Trimethylarsinoxide
CAS 4964-14-1
Molekylær formel C3 H9 As O
Mængde 1 x 1 mL
Synonym Trimethylarsine Oxide
InChI formel InChI=1S/C3H9AsO/c1-4(2,3)5/h1-3H3
SMIL C[As](=O)(C)C
IUPAC navn dimethylarsorylmethane
Molekylvægt (g/mol) 136.02
Formel vægt 135.9869
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Trimethylarsinoxide 1 mg/mL
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.