Få mere at vide
Trimethylamine, pure, 7.3M (50 wt.%) aqueous solution
Artikelnummer. 11965161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 ml
1 l
2,5 l
10 l
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 11965161
Brand: Thermo Scientific Acros 370780100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-50-3 | C3H9N | 59.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylamine
Farve Farveløs
CAS 75-50-3, 7732-18-5
Kogepunkt 30.0°C to 100.0°C
Smeltepunkt -2.0°C
Molekylær formel C3H9N
Lineær formel (CH3)3N
MDL nummer MFCD00008327
Tæthed 0.8600g/mL
Synonym trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, toluene,, xylene, ethylbenzene and chloroform
InChI nøgle GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C
IUPAC navn N,N-dimethylmethanamin
Molekylvægt (g/mol) 59.11
PubChem CID 1146
ChEBI CHEBI:18139
Formel vægt 59.11
Procent renhed 48 to 52% (total base)
Grad Ren
Emballage Plast tromle
Specifik vægtfylde 0.86
Mængde 10 l
Flammepunkt −45°C
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylamine, 45-50 wt.% aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.