Få mere at vide
Trimethylamin N-oxid dihydrat, 98 %
Artikelnummer. 10484891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10484891 25 g Glasflaske 25g
10494891 100 g Glasflaske 100g
11995701 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10484891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421890250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.00 DKK
    374.65 DKK / 25g
    Spare 71.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 62637-93-8 | C3H13NO3 | 111,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62637-93-8
Molekylær formel C3H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 111.14
MDL nummer MFCD00149077
InChI nøgle PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylamine-n-oxide dihydrate, trimethylamine n-oxide dihydrate, trimethylamine oxide dihydrate, trimethylamine oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide, dihydrate, unii-c73wz0186w, trimethylammoniumoxid hydrat czech, methanamine oxide, n,n-dimethyl, dihydrate, methanamine, n,n-dimethyl-, n-oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide dihydrate
PubChem CID 198430
SMIL O.O.C[N+](C)(C)[O-]
Specifica
Kemisk navn eller materiale Trimethylamine N-oxide dihydrate
Smeltepunkt 94,0 °C til 98,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt 95 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5 % min. (Total base)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3NO·2H2O
Mængde 25 g
Fieser 01,1230; 02,434; 03,309; 06,624; 07,392; 08,507; 09,488; 14,329
Merck Index 15,9881
IUPAC navn N,N-dimethylmethanaminoxiddihydrat
Formel vægt 111.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trimethylamine N-oxide dihydrate
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consigli di prudenza
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.