Få mere at vide
Trimethylamin N-oxid dihydrat, 98+%
Description
Trimethylamin N-oxid dihydrat bruges som et oxidationsmiddel i organisk syntese. Det bruges også til at fremstille kvaternære ammoniumforbindelser og et advarselsmiddel for brandfarlig gas. Yderligere virker det som et smagsstof eller adjuvans. Det tjener som en oxidant til den katalytiske osmiumtetraoxid-cis-hydroxylering af hindrede olefiner. Ud over dette bruges det som en reaktant til CH-bindingsspaltning og decarbonyleringsmiddel til opløsningsmiddelfri reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Trimethylamin N-oxid dihydrat bruges som et oxidationsmiddel i organisk syntese. Det bruges også til at fremstille kvaternære ammoniumforbindelser og et advarselsmiddel for brandfarlig gas. Yderligere virker det som et smagsstof eller adjuvans. Det tjener som en oxidant til den katalytiske osmiumtetraoxid-cis-hydroxylering af hindrede olefiner. Ud over dette bruges det som en reaktant til CH-bindingsspaltning og decarbonyleringsmiddel til opløsningsmiddelfri reaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, dimethylsulfoxid og methanol. Svagt opløselig i varm chloroform. Uopløseligt i diethylether, benzen og carbonhydridopløsningsmidler.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylamine N-oxide dihydrate |
| Smeltepunkt | 96 °C til 101 °C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 3612927 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,9710 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, ethanol, dimethylsulfoxid og methanol. Sparsomt opløseligt i varm kloroform. Uopløseligt i diethylether, benzen og kulbrinteopløsningsmidler. |
| Formel vægt | 111.14 (75.11 Vandfri) |
| Procent renhed | ≥98% |
Safety and Handling
- Trimethylamine-N-oxide dihydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Trimethylamine-N-oxide dihydrate