Få mere at vide
Trimethylamin N-oxid dihydrat, 98+%
Artikelnummer. 11482727
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482727 100 g 100g
11403910 5 g 5g
11472727 25 g 25g
11492727 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11482727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14916.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 62637-93-8 | C3H13NO3 | 111,14 g/mol
Trimethylamin N-oxid dihydrat bruges som et oxidationsmiddel i organisk syntese. Det bruges også til at fremstille kvaternære ammoniumforbindelser og et advarselsmiddel for brandfarlig gas. Yderligere virker det som et smagsstof eller adjuvans. Det tjener som en oxidant til den katalytiske osmiumtetraoxid-cis-hydroxylering af hindrede olefiner. Ud over dette bruges det som en reaktant til CH-bindingsspaltning og decarbonyleringsmiddel til opløsningsmiddelfri reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylamin N-oxid dihydrat bruges som et oxidationsmiddel i organisk syntese. Det bruges også til at fremstille kvaternære ammoniumforbindelser og et advarselsmiddel for brandfarlig gas. Yderligere virker det som et smagsstof eller adjuvans. Det tjener som en oxidant til den katalytiske osmiumtetraoxid-cis-hydroxylering af hindrede olefiner. Ud over dette bruges det som en reaktant til CH-bindingsspaltning og decarbonyleringsmiddel til opløsningsmiddelfri reaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, dimethylsulfoxid og methanol. Svagt opløselig i varm chloroform. Uopløseligt i diethylether, benzen og carbonhydridopløsningsmidler.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62637-93-8
Molekylær formel C3H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 111.14
MDL nummer MFCD00149077
InChI nøgle PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylamine-n-oxide dihydrate, trimethylamine n-oxide dihydrate, trimethylamine oxide dihydrate, trimethylamine oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide, dihydrate, unii-c73wz0186w, trimethylammoniumoxid hydrat czech, methanamine oxide, n,n-dimethyl, dihydrate, methanamine, n,n-dimethyl-, n-oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide dihydrate
PubChem CID 198430
IUPAC navn N,N-dimethylmethanaminoxid;dihydrat
SMIL O.O.C[N+](C)(C)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylamine N-oxide dihydrate
Smeltepunkt 96 °C til 101 °C
Mængde 100 g
Beilstein 3612927
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,9710
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol, dimethylsulfoxid og methanol. Sparsomt opløseligt i varm kloroform. Uopløseligt i diethylether, benzen og kulbrinteopløsningsmidler.
Formel vægt 111.14 (75.11 Vandfri)
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylamine-N-oxide dihydrate