missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trimethylamine Monohydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30010006
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010006 500 mg
30005873 10 g
30006782 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT796968500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 593-81-7
Molekylær formel C3 H9 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 95.5712
Synonym Hegzadesil, Trimethylamine Hydrochloric Acid, Trimethylammonium Chloride, N,N-Dimethylmethanamine Hydrochloride
IUPAC navn N,N-dimethylmethanamine;hydrochloride
SMIL Cl.CN(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Trimethylamine Monohydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
Formel vægt 95.0502
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.