Få mere at vide
Trimethylamin til ionkromatografi 1 g/LH 2 O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12952225 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12952225 500 mL Flaske 500ml
12932225 100 mL Flaske 100ml
12942225 250 mL Flaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12952225 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A 052 500
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 75-50-3
Molekylær formel C3H9N
Molekylvægt (g/mol) 59.11
MDL nummer MFCD00008327
InChI nøgle GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1146
ChEBI CHEBI:18139
SMIL CN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylamine
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L
Type Single-component Standard Solution
IUPAC navn N,N-dimethylmethanamin
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 500 mL