Få mere at vide
Trimethylaminhydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10407530 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10407530 100 g Plastflaske 100g
1 options
Artikelnummer. 10407530 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00 DKK
    180.65 DKK / 100g
    Spare 19.35 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 593-81-7 | C3H10ClN | 95.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylamine hydrochloride
Navn note 98%
CAS 593-81-7
Smeltepunkt 283.0°C to 284.0°C
Farve Creme til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C3H10ClN
Lineær formel (CH3)3N·HCl
MDL nummer MFCD00012478
Mængde 100 g
Beilstein 04, 43
Merck Index 15, 9880
Synonym trimethylamine hydrochloride, trimethylammonium chloride, trimethylamine hcl, n,n-dimethylmethanamine hydrochloride, trimethylamine monohydrochloride, methanamine, n,n-dimethyl-, hydrochloride, trimethylaminehydrochloride, unii-uw38srm77k, uw38srm77k, trimethyl ammonium chloride
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,moderately soluble in chloroform,insoluble in ether
InChI nøgle SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [H+].[Cl-].CN(C)C
IUPAC navn N,N-dimethylmethanamin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 95.57
PubChem CID 10313079
ChEBI CHEBI:64700
Formel vægt 95.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.