Få mere at vide
Trimethylamine-d9 N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylamine N-Oxide d9 |
| CAS | 1161070-49-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C3 D9 N O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Methan-d3-amine','N,N-di(methyl-d3)-','N-oxide (ACI), Trimethyl-d9-amine N-Oxide, Trimethylamine-d9 N-Oxide, Trimethylamine N-Oxide D9, N,N-Di(methyl-d3)methan-d3-amine N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,1,1-trideuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)methanamine oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.16 |
| Vis mere |