missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Trimethylamine-d9 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylamine-d9 Hydrochloride |
| CAS | 18856-86-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C3 2H9 N . Cl H |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Methan-d3-amine','N,N-di(methyl-d3)-','hydrochloride (9CI), Tri(methyl-d3)amine','hydrochloride (8CI), N,N-Di(methyl-d3)methan-d3-amine hydrochloride, Trimethylamine-d9 hydrochloride, Tri(methyl-d3)ammonium chloride, Trimethylammonium-d9 hydrochloride, Trimethylamine-D9 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,1,1-trideuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)methanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.63 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?