Få mere at vide
Trimethylamin, 45% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058804
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 11336219
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043282.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-50-3 | C3H9N | 59.11 g/mol
Trimethylaminopløsning brugt i forskning. Som smagsstoffer og adjuvanser. Trimethylamin anvendes til syntese af cholin, tetramethylammoniumhydroxid, plantevækstregulatorer, stærkt basiske anionbytterharpikser, farveudjævningsmidler og en række basiske farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-50-3
Molekylær formel C3H9N
Molekylvægt (g/mol) 59.11
MDL nummer MFCD00008327
InChI nøgle GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241
PubChem CID 1146
ChEBI CHEBI:18139
SMIL CN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylamine
Smeltepunkt -2°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 30°C
Flammepunkt −20°C (−4°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 500 mL
FN nummer UN1297
Beilstein 956566
Merck Index 14,9710
Opløselighedsinformation Soluble In Water,8.9e+005mg/L.
IUPAC navn trimethylamin
Formel vægt 59.11
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 45% w/w aq. soln.
Fysisk form Væske