Få mere at vide
Trimethylamine, 33 wt.% solution in ethanol, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10570139 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10570139 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 10570139 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429181000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylamine
CAS 75-50-3, 64-17-5
Tæthed 0.7500g/mL
Kogepunkt 50.0°C
Flammepunkt −20°C
Emballage AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylær formel C3H9N
Lineær formel (CH3)3N
Brydningsindeks 1.3630 to 1.3660
MDL nummer MFCD00008327
Mængde 100 mL
Merck Index 15, 9880
Synonym trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, toluene,, xylene, ethylbenzene and chloroform
InChI nøgle GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C
IUPAC navn trimethylamine
Molekylvægt (g/mol) 59.11
PubChem CID 1146
ChEBI CHEBI:18139
Formel vægt 59.11
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylamine, 33 wt.% solution in ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Trimethylamine