Få mere at vide
Trimethylamine, 1M soln. in THF
Artikelnummer. 15465667
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465667 100 mL 100ml
15475667 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32899.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-50-3 | C3H9N | 59.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylaminkomplekser af alan som forstadier til kemisk lavtryksdampaflejring af aluminium. Trimethylamin viste sig at være uegnet som middel til at skelne mellem Lewis og Brpinsted-steder, fordi det er dissociativt adsorberet og derfor er nyttigt til de forstyrrende virkninger. Cholinderivat fremstillet af TMA bruges til medicinering af leversygdomme. Anvendes direkte som syrebindemiddel ved fremstilling af Sulpha Drugs. Dyre-/fjerkræfodertilsætning som cholinchlorid er fremstillet af TMA. Anvendes til fremstilling af kvaternære alkylammoniumsalte. Til fremstilling af ionbytterharpikser baseret på chlormethyleret polystyren.
Opløselighed Letopløseligt i
vand, også opløseligt i de fleste organiske opløsningsmidler (såsom methanol og ethanol).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-50-3
Molekylær formel C3H9N
Molekylvægt (g/mol) 59.11
MDL nummer MFCD00008327
InChI nøgle GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241
PubChem CID 1146
ChEBI CHEBI:18139
IUPAC navn N,N-dimethylmethanamin
SMIL CN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylamine
Tæthed 0.85
Lineær formel (CH3)3N
Mængde 100 mL
FN nummer UN1993
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Easily soluble in water,also soluble in most organic solvents (such as methanol and ethanol).
Formel vægt 59.11
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in THF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylamine, 1M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Trimethylamine