Få mere at vide
Trimethylacetylacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457777
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457777 25 g 25g
11467777 100 g 100g
11477777 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11457777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16309.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 59997-51-2 | Molekylformel: C7H11NO | Molekylvægt: 125,171 g/mol
Trimethylacetylacetonitril er et nyttigt mellemprodukt. 4,4-Dimethyl-3-oxopentannitril er blevet brugt i fremstillingen af 4,4-dimethyl-3-oxo-2-benzylpentannitril, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-hydroxybenzyl)pentannitril, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-methoxybenzyl)pentannitril, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-fluorbenzyl)pentannitril, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(3,4-methylendioxybenzyl)pentannitril, 1-(5-tert-butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-phenylurea.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Trimethylacetylacetonitril er et nyttigt mellemprodukt. 4,4-Dimethyl-3-oxopentannitril er blevet brugt i fremstillingen af 4,4-dimethyl-3-oxo-2-benzylpentannitril, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-hydroxybenzyl)pentannitril, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-methoxybenzyl)pentannitril, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-fluorbenzyl)pentannitril, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(3,4-methylendioxybenzyl)pentannitril, 1-(5-tert-butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-phenylurea.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59997-51-2
Molekylær formel C7H11NO
Molekylvægt (g/mol) 125.171
MDL nummer MFCD00010208
InChI nøgle MXZMACXOMZKYHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivaloylacetonitrile, trimethylacetylacetonitrile, 4,4-dimethyl-3-oxovaleronitrile, pentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo, 4,4-dimethyl-3-oxo-pentanenitrile, cyanopinacolone, pivaloyl acetonitrile, 1-cyano-3,3-dimethyl-2-butanone, valeronitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo, pyvaolylacetonitrile
PubChem CID 108871
IUPAC navn 4,4-dimethyl-3-oxopentanenitril
SMIL CC(C)(C)C(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylacetylacetonitrile
Smeltepunkt 66 °C til 70 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1746674
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 125.17
Procent renhed 99%