Få mere at vide
Trimethylacetyl chloride, 98+%
Beskrivelse
Trimethylacetylchlorid anvendes som forstadie til fremstilling af tert-butylperoxypivalat, guttiferon A-derivater, som er potentielt til behandling af malaria. Det bruges som råmateriale til fremstilling af syntetiske syreamidmedikamenter og phenolestermedikamenter. Ud over dette bruges det til syntese af aktive farmaceutiske ingredienser såsom aminobenzylpenicilin, cephalexin, cefazolin, dipivefrin og dipivalyl epinephrin. Det bruges også i tung polymerisation, N-acylerende middel til aminer, Schiff-baser, pyrrolidinoner samt et O-acylerende middel til alkoholer, lactoner og saccharider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Trimethylacetylchlorid anvendes som en precursor i fremstillingen af tert-butylperoxypivalat, guttiferon A-derivater, som er potentielt til behandling af malaria. Det bruges som råmateriale til fremstilling af syntetiske syreamidmedikamenter og phenolestermedikamenter. Ud over dette bruges det til syntese af aktive farmaceutiske ingredienser såsom aminobenzylpenicilin, cephalexin, cefazolin, dipivefrin og dipivalyl epinephrin. Det bruges også i tung polymerisation, N-acylerende middel til aminer, Schiff-baser, pyrrolidinoner samt et O-acylerende middel til alkoholer, lactoner og saccharider.
Opløselighed Blandbar med
acetonitril.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med alkoholer, oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylacetyl chloride |
| Smeltepunkt | -57°C |
| Tæthed | 0.985 |
| Kogepunkt | 105°C to 106°C |
| Flammepunkt | 8°C (46°F) |
| Lugt | Pungent |
| Brydningsindeks | 1.412 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN2438 |
| Beilstein | 385668 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Trimethylacetyl chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Pivaloyl chloride