Få mere at vide
Trimethylacetylchlorid, 98+%
Artikelnummer. 11680212
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11680212 100 mL 100ml
11431960 500 mL 500ml
11441960 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11680212 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15051.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 3282-30-2 | C5H9ClO | 120,58 g/mol
Trimethylacetylchlorid anvendes som forstadie til fremstilling af tert-butylperoxypivalat, guttiferon A-derivater, som er potentielt til behandling af malaria. Det bruges som råmateriale til fremstilling af syntetiske syreamidmedikamenter og phenolestermedikamenter. Ud over dette bruges det til syntese af aktive farmaceutiske ingredienser såsom aminobenzylpenicilin, cephalexin, cefazolin, dipivefrin og dipivalyl epinephrin. Det bruges også i tung polymerisation, N-acylerende middel til aminer, Schiff-baser, pyrrolidinoner samt et O-acylerende middel til alkoholer, lactoner og saccharider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylacetylchlorid anvendes som en precursor i fremstillingen af tert-butylperoxypivalat, guttiferon A-derivater, som er potentielt til behandling af malaria. Det bruges som råmateriale til fremstilling af syntetiske syreamidmedikamenter og phenolestermedikamenter. Ud over dette bruges det til syntese af aktive farmaceutiske ingredienser såsom aminobenzylpenicilin, cephalexin, cefazolin, dipivefrin og dipivalyl epinephrin. Det bruges også i tung polymerisation, N-acylerende middel til aminer, Schiff-baser, pyrrolidinoner samt et O-acylerende middel til alkoholer, lactoner og saccharider.
Opløselighed Blandbar med
acetonitril.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med alkoholer, oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3282-30-2
Molekylær formel C5H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 120.58
MDL nummer MFCD00000709
InChI nøgle JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivaloyl chloride, trimethylacetyl chloride, propanoyl chloride, 2,2-dimethyl, pivalyl chloride, pivaloylchloride, 2,2-dimethylpropionyl chloride, pivalic acid chloride, pivalolyl chloride, unii-jq82j0o21t, 2,2-dimethylpropionylchloride
PubChem CID 62493
IUPAC navn 2,2-dimethylpropanoylchlorid
SMIL CC(C)(C)C(Cl)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Trimethylacetyl chloride
Smeltepunkt -57 °C
Tæthed 0.985
Kogepunkt 105 °C til 106 °C
Flammepunkt 8 °C (46 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.412
Mængde 100 mL
FN nummer UN2438
Beilstein 385668
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med acetonitril.
Formel vægt 120.58
Procent renhed ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trimethylacetyl chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pivaloyl chloride