Få mere at vide
Trimethylacetonitrile, 98%
Artikelnummer. 10153380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10153380 25 mL Glasflaske 25ml
10309043 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10153380 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140030250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 630-18-2 | C5H9N | 83.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 630-18-2
Molekylær formel C5H9N
Molekylvægt (g/mol) 83.13
MDL nummer MFCD00001847
InChI nøgle JAMNHZBIQDNHMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivalonitrile, trimethylacetonitrile, 2,2-dimethylpropionitrile, tert-butyl cyanide, propanenitrile, 2,2-dimethyl, tert-butylnitrile, 2-cyano-2-methylpropane, trimethyl acetonitrile, tert-cyanobutane, t-bucn
PubChem CID 12416
IUPAC navn 2,2-dimethylpropannitril
SMIL CC(C)(C)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylacetonitrile
Smeltepunkt 15°C to 16°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7500g/mL
Kogepunkt 105°C to 106°C
Flammepunkt 4°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CCN
Brydningsindeks 1.3765 to 1.3785
Mængde 25 mL
Beilstein 02, 320
Specifik vægtfylde 0.75
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone and toluene
Formel vægt 83.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske