Få mere at vide
Trimethylacetonitrile, 98+%
Artikelnummer. 11429862
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429862 100 g 100g
11419862 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11429862 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12011.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 630-18-2 | C5H9N | 83.134 g/mol
Trimethylacetonitril anvendes som opløsningsmiddel og som en labil ligand i koordinationskemi. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges i nærværelse af titanium(II)chlorid og zink til at gennemgå en reduktiv koblingsreaktion af aromatiske og alifatiske ketoner, herunder acykliske alifatiske ketoner, for at give de tilsvarende pinacoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylacetonitril anvendes som opløsningsmiddel og som en labil ligand i koordinationskemi. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges i nærværelse af titanium(II)chlorid og zink til at gennemgå en reduktiv koblingsreaktion af aromatiske og alifatiske ketoner, herunder acykliske alifatiske ketoner, for at give de tilsvarende pinacoler.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, acetone og toluen. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 630-18-2
Molekylær formel C5H9N
Molekylvægt (g/mol) 83.134
MDL nummer MFCD00001847
InChI nøgle JAMNHZBIQDNHMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivalonitrile, trimethylacetonitrile, 2,2-dimethylpropionitrile, tert-butyl cyanide, propanenitrile, 2,2-dimethyl, tert-butylnitrile, 2-cyano-2-methylpropane, trimethyl acetonitrile, tert-cyanobutane, t-bucn
PubChem CID 12416
IUPAC navn 2,2-dimethylpropannitril
SMIL CC(C)(C)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylacetonitrile
Smeltepunkt 16°C to 18°C
Tæthed 0.757
Kogepunkt 105°C to 106°C
Flammepunkt 4°C (39°F)
Lugt Odorless
Mængde 100 g
FN nummer UN3273
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,acetone and toluene. Slightly miscible with water.
Formel vægt 83.13
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylacetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-dimethyl-Propanenitrile