Få mere at vide
Trimethyleddikesyreanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30457181
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30457181 50 g
1 options
Artikelnummer. 30457181 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79576050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylacetic Anhydride
CAS 1538-75-6
Molekylær formel C10H18O3
Mængde 50 g
Synonym 2,2-Dimethylpropanoic Acid 1,1'-Anhydride, Pivalic Anhydride, 2,2,2-Trimethylacetic Anhydride, 2,2-Dimethylpropanoyl Anhydride, Neopentanoic Anhydride, Pivalic Acid Anhydride, Pivaloyl Anhydride
InChI formel InChI=1S/C10H18O3/c1-9(2,3)7(11)13-8(12)10(4,5)6/h1-6H3
SMIL CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
IUPAC navn 2,2-dimethylpropanoyl 2,2-dimethylpropanoat
Molekylvægt (g/mol) 186.25
Formel vægt 186.1256