Få mere at vide
Trimethyleddikesyreanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416146
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416146 500 g 500g
11496136 25 g 25g
11406146 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22983.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1538-75-6 | C10H18O3 | 186.25 g/mol
Trimethyleddikesyreanhydrid bruges som acylerings- og esterificeringsreagenser. Det er involveret i acylerings- og esterificeringsreaktioner med aniliner og phenoler. Det bruges også i fastfase oligonukleotidsyntese og i den kinetiske opløsning af racemiske 2-hydroxy-gamma-butyrolactoner med diphenyleddikesyre. Det anvendes også til fremstilling af cyano-4, N-tert-butyloxycarbonylpiperidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethyleddikesyreanhydrid anvendes som acylerings- og esterificeringsreagenser. Det er involveret i acylerings- og esterificeringsreaktioner med aniliner og phenoler. Det bruges også i fastfase oligonukleotidsyntese og i den kinetiske opløsning af racemiske 2-hydroxy-gamma-butyrolactoner med diphenyleddikesyre. Det anvendes også til fremstilling af cyano-4, N-tert-butyloxycarbonylpiperidin.
Opløselighed Blandbar med
acetonitril.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1538-75-6
Molekylær formel C10H18O3
Molekylvægt (g/mol) 186.25
MDL nummer MFCD00008842
InChI nøgle PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivalic anhydride, trimethylacetic anhydride, 2,2-dimethylpropionic anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, anhydride, pivalic anydride, 2,2-dimethylpropanoic anhydride, trimethylacetic acid anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1'-anhydride, trimethylaceticanhydride, bispivalic anhydride
PubChem CID 15234
IUPAC navn 2,2-dimethylpropanoyl-2,2-dimethylpropanoat
SMIL CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylacetic anhydride
Tæthed 0.918
Kogepunkt 193°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Lugt Unpleasant
Lineær formel ((CH3)3CCO)2O
Brydningsindeks 1.409
Mængde 500 g
FN nummer UN3265
Beilstein 386552
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with acetonitrile.
Formel vægt 186.25
Procent renhed 99%