Få mere at vide
Trimethyleddikesyreanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406146
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406146 100 g 100g
11496136 25 g 25g
11416146 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22983.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1538-75-6 | C10H18O3 | 186.25 g/mol
Trimethyleddikesyreanhydrid bruges som acylerings- og esterificeringsreagenser. Det er involveret i acylerings- og esterificeringsreaktioner med aniliner og phenoler. Det bruges også i fastfase oligonukleotidsyntese og i den kinetiske opløsning af racemiske 2-hydroxy-gamma-butyrolactoner med diphenyleddikesyre. Det anvendes også til fremstilling af cyano-4, N-tert-butyloxycarbonylpiperidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethyleddikesyreanhydrid anvendes som acylerings- og esterificeringsreagenser. Det er involveret i acylerings- og esterificeringsreaktioner med aniliner og phenoler. Det bruges også i fastfase oligonukleotidsyntese og i den kinetiske opløsning af racemiske 2-hydroxy-gamma-butyrolactoner med diphenyleddikesyre. Det anvendes også til fremstilling af cyano-4, N-tert-butyloxycarbonylpiperidin.
Opløselighed Blandbar med
acetonitril.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1538-75-6
Molekylær formel C10H18O3
Molekylvægt (g/mol) 186.25
MDL nummer MFCD00008842
InChI nøgle PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivalic anhydride, trimethylacetic anhydride, 2,2-dimethylpropionic anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, anhydride, pivalic anydride, 2,2-dimethylpropanoic anhydride, trimethylacetic acid anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1'-anhydride, trimethylaceticanhydride, bispivalic anhydride
PubChem CID 15234
IUPAC navn 2,2-dimethylpropanoyl-2,2-dimethylpropanoat
SMIL CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Trimethylacetic anhydride
Tæthed 0.918
Kogepunkt 193°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Lugt Unpleasant
Lineær formel ((CH3)3CCO)2O
Brydningsindeks 1.409
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 386552
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with acetonitrile.
Formel vægt 186.25
Procent renhed 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.