Få mere at vide
Trimethyleddikesyreanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10438720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10438720 50 mL Glasflaske 50ml
10299353 250 mL Glasflaske 250ml
13488398 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10438720 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162440500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1538-75-6 | C10H18O3 | 186.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1538-75-6
Molekylær formel C10H18O3
Molekylvægt (g/mol) 186.25
MDL nummer MFCD00008842
InChI nøgle PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivalic anhydride, trimethylacetic anhydride, 2,2-dimethylpropionic anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, anhydride, pivalic anydride, 2,2-dimethylpropanoic anhydride, trimethylacetic acid anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1'-anhydride, trimethylaceticanhydride, bispivalic anhydride
PubChem CID 15234
IUPAC navn 2,2-dimethylpropanoyl-2,2-dimethylpropanoat
SMIL CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylacetic anhydride
Farve Farveløs
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 193.0°C
Flammepunkt 57°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)3CCO]2O
Brydningsindeks 1.4080 to 1.4100
Mængde 50 mL
Beilstein 02,32
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes in water
Formel vægt 186.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylacetic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.