Få mere at vide
Trimethyleddikesyre, 99%
Artikelnummer. 10254760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastiktromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10254760 100 g Glasflaske 100g
10183280 5 g Glasflaske 5g
10366830 500 g Glasflaske 500g
10463585 2.5 kg Plastiktromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10254760 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140021000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-98-9 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-98-9
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
MDL nummer MFCD00004194
InChI nøgle IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivalic acid, trimethylacetic acid, neopentanoic acid, 2,2-dimethylpropionic acid, tert-pentanoic acid, propanoic acid, 2,2-dimethyl, versatic 5, kyselina pivalova, acetic acid, trimethyl, alpha,alpha-dimethylpropionic acid
PubChem CID 6417
ChEBI CHEBI:45133
IUPAC navn 2,2-dimethylpropansyre
SMIL CC(C)(C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylacetic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 33,0 °C til 35,0 °C
Farve Tan til gul
Kogepunkt 163,0 °C til 164,0 °C
Flammepunkt 63 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CCO2H
Mængde 100 g
Beilstein 02, 319
Fieser 01,1229
Merck Index 15, 7625
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 25 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Viskositet 3,6 mm2/s (60 °C)
Formel vægt 102.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver, krystaller eller stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.