Få mere at vide
Trimethyleddikesyre, 99%
Artikelnummer. 11459682
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459682 500 g 500g
11469682 2500 g 2500g
11479682 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11459682 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10776.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 75-98-9 | C5H10O2 | 102,133 g/mol
Trimethyleddikesyre kan bruges som en intern standard for kemisk skift for NMR af vandige opløsninger. Det er en metabolit af oral cephem (β -lactam) antibiotika, såsom S-1108, indeholdende pivaloyldele.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethyleddikesyre kan bruges som en intern standard for kemisk skift til NMR af vandige opløsninger. Det er en metabolit af oral cephem (β -lactam) antibiotika, såsom S-1108, indeholdende pivaloyldele.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, ether. Lidt opløseligt i
vand
. Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-98-9
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.133
MDL nummer MFCD00004194
InChI nøgle IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivalic acid, trimethylacetic acid, neopentanoic acid, 2,2-dimethylpropionic acid, tert-pentanoic acid, propanoic acid, 2,2-dimethyl, versatic 5, kyselina pivalova, acetic acid, trimethyl, alpha,alpha-dimethylpropionic acid
PubChem CID 6417
ChEBI CHEBI:45133
IUPAC navn 2,2-dimethylpropansyre
SMIL CC(C)(C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylacetic acid
Smeltepunkt 31 °C til 35 °C
Tæthed 0.91
Kogepunkt 163 °C til 165 °C
Flammepunkt 63 °C (64 °C)
Lugt Gennemtrængende
Mængde 500 g
FN nummer UN3261
Beilstein 969480
Merck Index 14,7511
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, æter; Let opløselig i vand
Formel vægt 102.13
Procent renhed 99%