missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trimethyl[(tributylstannyl)ethynyl]silane, TRC

Artikelnummer. 30450972
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450972 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7975755G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Trimethyl[(tributylstannyl)ethynyl]silane
CAS 81353-38-0
Molekylær formel C17H36SiSn
Mængde 5 g
Synonym Tributylstannyl)(trimethylsilyl)acetylene, (Trimethylsilylethynyl)tributylstannane, Tributyl(trimethylsilylethynyl)stannane, Tributyl(trimethylsilylethynyl)tin, Trimethyl(2-tributylstannylethynyl)silan, Trimethyl[(tributylstannyl)ethynyl]silane
InChI formel InChI=1S/C5H9Si.3C4H9.Sn/c1-5-6(2,3)4;3*1-3-4-2;/h2-4H3;3*1,3-4H2,2H3;
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C[Si](C)(C)C
IUPAC navn trimethyl(2-tributylstannylethynyl)silane
Molekylvægt (g/mol) 387.26
Formel vægt 388.1608
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.