Få mere at vide
Trimethyl thiophosphate
Artikelnummer. 11387268
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387268 5 g 5g
11397268 1 g 1g
11377268 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11387268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030395.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 152-18-1 | C3H9O3PS | 156.136 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152-18-1
Molekylær formel C3H9O3PS
Molekylvægt (g/mol) 156.136
MDL nummer MFCD00014888
InChI nøgle XWSLYQXUTWUIKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl thiophosphate, trimethylthiophosphate, o,o,o-trimethyl phosphorothioate, o,o,o-trimethyl thiophosphate, trimethylthiofosfat, o,o,o-trimethylthiofosfat, trimethylthiofosfat czech, ccris 5569, phosphorothioic acid, o,o,o-trimethyl ester, o,o,o-trimethylthiofosfat czech
PubChem CID 9038
IUPAC navn trimethoxy(sulfanyliden)-$1^{5}-phosphan
SMIL COP(=S)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl thiophosphate
Farve Hvid
Lugt Sulphurous
Mængde 5 g
FN nummer UN3278
Formel vægt 156.15
Fysisk form Væske