Få mere at vide
Trimethyl-tetradecylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30453370
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30453370 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30453370 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT798338250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetradecyltrimethylammonium Chloride
CAS 4574-04-3
Molekylær formel C17 H38 N . Cl
Mængde 250 mg
Synonym 1-Tetradecanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (9CI), Ammonium','trimethyltetradecyl-','chloride (8CI), Trimethyltetradecylammonium chloride (6CI,7CI), C 14TAC, C14TAC, FSM 24, MTAC, Myristyltrimethylammonium chloride, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, TTAC, Tetradecyltrimethylammonium chloride, Trimethylmyristylammonium chloride, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium chloride, Tetradecyltrimethylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C17H38N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC navn trimethyl(tetradecyl)azanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 291.94
Formel vægt 291.2693